1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀O₂ Point de fusion: 154…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00156670 Numéro CAS: 3470-50-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...