Imprimer
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350163-1G OR350163-5G OR350163-25G
APOSOR350163-1GEA 0 EUR
APOSOR350163-1G APOSOR350163-5G APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086891
Numéro CAS: 5764-85-2