Imprimer
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350157-100G OR350157-5G OR350157-25G
APOSOR350157-100GEA 65.4 EUR
APOSOR350157-100G APOSOR350157-5G APOSOR350157-25G
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique
Acide (2E)-2-cyano-3-[2-(2-éthylhexyl)phényl]-3-phénylacrylique
Formule: C₂₄H₂₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059260
Numéro CAS: 6197-30-4