Imprimer
Diphenylphosphine oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 126 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₂H₁₁OP
Point d'ébullition: 105 °C/0,1mmHg
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002079
Numéro CAS: 4559-70-0