DL-Proline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005250 Numéro CAS: 609-36-9 |