Imprimer
5-Chloro-m-xylène 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 26.1 EUR
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Chloro-m-xylène 96%
5-Chloro-m-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 187 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060273
Numéro CAS: 556-97-8