Imprimer
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350054-1G OR350054-250MG
APOSOR350054-1GEA 0 EUR
APOSOR350054-1G APOSOR350054-250MG
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Formule: C₇H₇NO₂
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038121
Numéro CAS: 1668-84-4