1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₂₈BNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10697911 Numéro CAS: 885693-20-9 |