Imprimer
Boc-L-tyrosine methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350024-100G OR350024-500G
APOSOR350024-100GEA 0 EUR
APOSOR350024-100G APOSOR350024-500G
Boc-L-tyrosine methyl ester
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191181
Numéro CAS: 4326-36-7