Imprimer
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamic acid tert-Butyl ester, [1-(Boc-amino)cyclopropyl]methanol, tert-Butyl [1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl]carbamate, [1-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropyl]methanol
OR350017-1G OR350017-5G OR350017-10G
APOSOR350017-1GEA 21.9 EUR
APOSOR350017-1G APOSOR350017-5G APOSOR350017-10G
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate 98%
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 187.2362 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749954
Numéro CAS: 107017-73-2