Imprimer
5-Acetyl-2-norbornene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-Norbornen-2-yl Ketone
OR350014-1G OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA 43.5 EUR
APOSOR350014-1G APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167570
Numéro CAS: 5063-03-6