Imprimer
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 1-aminocyclohexane-1-carboxylique
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 235 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001487
Numéro CAS: 2756-85-6