Imprimer
3-Bromo-5-chlorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-chloro-5-methylbenzene
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-chlorotoluène 98%
3-Bromo-5-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Poids moléculaire: 205.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437596
Numéro CAS: 329944-72-1