2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
Formule:
C₆H₈BNO₃ Point de fusion: 65…70 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07368877 Numéro CAS: 762262-09-9 |