Imprimer
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346523-1G OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA 84.1 EUR
APOSOR346523-1G APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C5H2ClN3
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001466
Numéro CAS: 38275-56-8