Imprimer
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346459-1G OR346459-500MG
APOSOR346459-1GEA 980 EUR
APOSOR346459-1G APOSOR346459-500MG
4-Bromo-3-methylisothiazole 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole
Formule: C₄H₄BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110311
Numéro CAS: 930-42-7