5-Iodo-3-methylisothiazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₄INS Poids moléculaire: 225.05 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD17012839 Numéro CAS: 20067-15-6 UN: 1993 ADR: 3 III |