Imprimer
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 133 EUR
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00099597
Numéro CAS: 1011-46-7