Imprimer
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzofuran-2-sulphonyl chloride
OR346249-1G OR346249-500MG
APOSOR346249-1GEA 353 EUR
APOSOR346249-1G APOSOR346249-500MG
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
1-Benzofuran-2-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₃S
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974038
Numéro CAS: 17070-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II