Imprimer

1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine

OR346244-1G OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA 0 EUR
APOSOR346244-1G APOSOR346244-5G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115049
Numéro CAS: 87394-65-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR