Imprimer
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 379 EUR
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15142818
Numéro CAS: 1208081-98-4