Imprimer
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR3462-1G OR3462-5G
APOSOR3462-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3462-1G APOSOR3462-5G
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide 97%
2-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
Poids moléculaire: 256.1390 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C/2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00457139
Numéro CAS: 76041-86-6