Imprimer
3,3-Dibromoazepan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,3-Dibromo-azepan-2-one
OR346194-1G OR346194-500MG OR346194-5G
APOSOR346194-1GEA 0 EUR
APOSOR346194-1G APOSOR346194-500MG APOSOR346194-5G
3,3-Dibromoazepan-2-one
3,3-Dibromoazepan-2-one
Formule: C₆H₉Br₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154706
Numéro CAS: 56987-35-0