2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅Cl₂NO₃S Point de fusion: 94…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15142789 Numéro CAS: 1208081-26-8 UN: 3261 ADR: 8,II |