Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346165-1G OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA 0 EUR
APOSOR346165-1G APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09741134
Numéro CAS: 113808-87-0