Imprimer
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346159-1G OR346159-5G
APOSOR346159-1GEA 0 EUR
APOSOR346159-1G APOSOR346159-5G
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
2,2-Dibromo-3-oxobutyric acid ethyl ester
Formule: C₆H₈Br₂O₃
Poids moléculaire: 287.95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845706
Numéro CAS: 89415-67-8