Imprimer
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346142-1G OR346142-500MG
APOSOR346142-1GEA 1050 EUR
APOSOR346142-1G APOSOR346142-500MG
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
3-Methylisothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Point de fusion: 201…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110341
Numéro CAS: 66975-83-5