Imprimer
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR346130-1G OR346130-250MG OR346130-5G
APOSOR346130-1GEA 227 EUR
APOSOR346130-1G APOSOR346130-250MG APOSOR346130-5G
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
2-Amino-5-chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O₂S
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12402514
Numéro CAS: 163137-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II