Imprimer
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346128-1G OR346128-500MG
APOSOR346128-1GEA 0 EUR
APOSOR346128-1G APOSOR346128-500MG
3,4-Dichloro-α-chlorobenzaldoxime
3,4-Dichloro-alpha-chlorobenzaldoxime
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227171
Numéro CAS: 1056189-27-5