Imprimer
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346125-1G OR346125-5G
APOSOR346125-1GEA 0 EUR
APOSOR346125-1G APOSOR346125-5G
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
5-Chloro-2-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-ol
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114339
Numéro CAS: 287927-87-1