Imprimer
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346122-1G OR346122-5G
APOSOR346122-1GEA 0 EUR
APOSOR346122-1G APOSOR346122-5G
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
4-Nitro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
Formule: C₅H₃N₃O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076649
Numéro CAS: 62078-43-7