Imprimer
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 0 EUR
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227162
Numéro CAS: 1089330-58-4