Imprimer
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 190 EUR
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090518
Numéro CAS: 957947-49-8