4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄Cl₂N₂OS Point de fusion: 86…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00194954 Numéro CAS: 33097-11-9 |