Imprimer
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346112-1G OR346112-5G
APOSOR346112-1GEA 0 EUR
APOSOR346112-1G APOSOR346112-5G
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
N-Hydroxy-2-morpholin-4-yl-2-phenylacetamidine
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052466
Numéro CAS: 1053659-35-0