Imprimer
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR346111-1G OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA 0 EUR
APOSOR346111-1G APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368660
Numéro CAS: 67268-37-5