Imprimer
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346109-1G OR346109-5G
APOSOR346109-1GEA 0 EUR
APOSOR346109-1G APOSOR346109-5G
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664476
Numéro CAS: 18474-57-2