(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylacetonitrile hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₈ClN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052463 Numéro CAS: 108953-41-9 |