Imprimer
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346085-1G OR346085-5G OR346085-10G
APOSOR346085-1GEA 0 EUR
APOSOR346085-1G APOSOR346085-5G APOSOR346085-10G
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Ethyl-3-chloro-2,4-dioxopentanoate
Formule: C₇H₉ClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173820
Numéro CAS: 34959-81-4