Imprimer
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346059-1G OR346059-5G
APOSOR346059-1GEA 0 EUR
APOSOR346059-1G APOSOR346059-5G
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
2-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738644
Numéro CAS: 51818-19-0