Imprimer
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346053-1G OR346053-5G
APOSOR346053-1GEA 0 EUR
APOSOR346053-1G APOSOR346053-5G
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
2-(4-Bromophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09809469
Numéro CAS: 147111-30-6