Imprimer
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346047-1G OR346047-500MG
APOSOR346047-1GEA 0 EUR
APOSOR346047-1G APOSOR346047-500MG
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-(2-Methoxyethylamino)-2-phenoxyethylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568262
Numéro CAS: 1053658-05-1