Imprimer
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346036-1G OR346036-500MG
APOSOR346036-1GEA 0 EUR
APOSOR346036-1G APOSOR346036-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568249
Numéro CAS: 1053657-38-7