N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₂₃N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10568248 Numéro CAS: 1053657-34-3 |