N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₂₅N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10568242 Numéro CAS: 1053657-10-5 |