Imprimer
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346023-1G OR346023-500MG
APOSOR346023-1GEA 314 EUR
APOSOR346023-1G APOSOR346023-500MG
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568205
Numéro CAS: 652158-82-2