Imprimer
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346017-1G OR346017-500MG
APOSOR346017-1GEA 0 EUR
APOSOR346017-1G APOSOR346017-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568197
Numéro CAS: 1053656-11-3