Imprimer
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR346011-1G OR346011-500MG
APOSOR346011-1GEA 214 EUR
APOSOR346011-1G APOSOR346011-500MG
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(2-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568187
Numéro CAS: 1053655-85-8