6-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₂BrClIN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11857690 Numéro CAS: 1138444-17-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |