Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR345523-1G OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA 65.4 EUR
APOSOR345523-1G APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839270
Numéro CAS: 856834-95-2